Läs mer
Fisherbrand™ PTFE flexibla bälgkontakter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Portstorlek:
Hylsa: 19/26, Kona: 24/29
Hylsa: 34/35, kon: 34/35
Sockel: 14/23, Kon: 14/23
Sockel: 14/23, Kon: 29/32
Sockel: 29/32, Kon: 34/35
Sockel: 29/32, kon: 29/32
Uttag: 24/29, kon: 24/29
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| För användning med | Slipade glasfogar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Portstorlek | Hylsa: 34/35, kon: 34/35 |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Färg | Vitt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 280 °C |
| Visa mer |