Läs mer
Fisherbrand™ PTFE flexibla bälgkontakter
Produktkod. 10105350 Handla allt Fisherbrand Produkter
Portstorlek:
Hylsa: 19/26, Kona: 24/29
Hylsa: 34/35, kon: 34/35
Sockel: 14/23, Kon: 14/23
Sockel: 14/23, Kon: 29/32
Sockel: 29/32, Kon: 34/35
Sockel: 29/32, kon: 29/32
Uttag: 24/29, kon: 24/29
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10105350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbetad av ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE flexibla bälganslutningar används för att korrigera felinriktning och lindra påfrestningar i glasvaruenheter.
  • Anslut direkt till standardslipade glasfogar där trapetsformade tätningsringar ger medium till hög vakuumprestanda
  • Inert och användbar till ca 280 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE
För användning med Slipade glasfogar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Portstorlek Sockel: 14/23, Kon: 14/23
Höjd (metrisk) 90 mm
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C
Produkttyp Flexibel bälg