Läs mer
Fisherbrand™ PTFE flexibla bälgkontakter
Produktkod. 10189450 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Portstorlek:
Hylsa: 34/35, kon: 34/35
Sockel: 14/23, Kon: 14/23
Sockel: 14/23, Kon: 29/32
Sockel: 19/26, Kon: 24/29
Sockel: 29/32, Kon: 34/35
Sockel: 29/32, kon: 29/32
Uttag: 24/29, kon: 24/29
Höjd (metrisk):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10189450 Sockel: 29/32, kon: 29/32 115 mm Varje
10105350 Sockel: 14/23, Kon: 14/23 90 mm Varje
10175440 Sockel: 14/23, Kon: 29/32 110 mm Varje
10522321 Sockel: 19/26, Kon: 24/29 105 mm Varje
10115350 Uttag: 24/29, kon: 24/29 110 mm Varje
10088231 Hylsa: 34/35, kon: 34/35 120 mm Varje
10553162 Sockel: 29/32, Kon: 34/35 120 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10189450
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbetad av ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE flexibla bälganslutningar används för att korrigera felinriktning och lindra påfrestningar i glasvaruenheter.
  • Anslut direkt till standardslipade glasfogar där trapetsformade tätningsringar ger medium till hög vakuumprestanda
  • Inert och användbar till ca 280 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE
För användning med Slipade glasfogar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Portstorlek Sockel: 29/32, kon: 29/32
Höjd (metrisk) 115 mm
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C
Produkttyp Flexibel bälg