Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Flexibel Magnet Retriever, Flexibel 330x10mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE Flexible Stir Bar Retriever |
| För användning med (utrustning) | För borttagning av Stir Bars från kärl av alla slag |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Material | PTFE med Alnico V magnetkärna |
| Kvantitet | 1 |