Läs mer
Bohlender™ Flödesfilter BOLA
Beskrivning
- För övertryck eller vakuumanvändning
- Lämplig som extra filter eller storarea in-line-apparat i ett linjesystem
- Temperaturbeständighet: -20 °C till +160 °C
- Filtrerande membran kan enkelt bytas ut
- Slangen kan anslutas till GL-gängor med hjälp av de medföljande laboratorieskruvförbanden
- Filter tillverkas utan mjukgörare
- Nästan universell kemikalieresistens
- Släpp inga spårämnen i filtratet
- Icke vidhäftande yta
- Lätt att rengöra
- Kan återanvändas
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Tillverkad av PTFE, PPS
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakter | GL 14 |
| För användning med (utrustning) | Slang (3,2 mm, 6,0 mm OD), membran (25 mm dia.) |
| Material | PTFE |
| Filtreringsområde | 3,1 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Övertryck eller vakuum, användbar till exempel som extra filter eller som in-line-apparat med stor yta i ett linjesystem. |
| Temperatur (engelska) Drift | -4 °F till +320 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 160 °C |
| Temperatur (metrisk) Drift | -20 °C till +160 °C |
| Typ | Flödesfilter |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |