Läs mer
Bohlender™ PTFE Fluoroplastiska fettrör
Produktkod. 15882492
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
15882492 100 g
1 options
Produktkod. 15882492 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S187216
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ett högpresterande fett för alla typer av smörjpunkter, som tål högt tryck och extrema temperaturer.
  • Ger temperaturmotstånd från− 20° till+ 260 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • Fina PTFE-partiklar sänker friktionen mellan ytorna
  • Speciellt tillsatssystem ger extremt hög tryck- och temperaturbeständighet
  • Även lämplig som rostskyddsmedel
  • Mycket låg friktionskoefficient
  • Innehåller inga tungmetaller
  • Rörkapacitet på 100 g
Specifikationer
Produkttyp Fluoroplastiskt fett
För användning med (applikation) Minska friktionen mellan ytorna
Material PTFE
Förpackning 100 g tub
Kvantitet 100 g
Temperatur (metrisk) -20 °C till +260 °C