Läs mer
Bohlender™ PTFE Fluoroslidpasta
Produktkod. 10765433
Change view
Kvantitet:
56 g
Produktkod. Kvantitet
10765433 56 g
1 options
Produktkod. 10765433 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S187016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2094.75 SEK
    1805.41 SEK / Paket med 1
    Save 289.34 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
En extremt stabil syntetisk högtemperaturpasta i återförslutningsbar tub.
  • Ger temperaturmotstånd från− 36° till+ 260 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Exceptionellt låg friktionskoefficient
  • Extremt långvarig
  • Tål höga mekaniska belastningar
  • Ej löslig i de flesta lösningsmedel
  • Ej brandfarlig och syrebeständig
  • Kompatibel med alla vanliga elastomerer och plaster
  • Rörkapacitet på 56 g
Specifikationer
Produkttyp Syntetisk högtemperaturpasta
Certifikat och efterlevnad FDA-överensstämmelse
Material PTFE
Förpackning 56 g tub
Kvantitet 56 g
Temperatur (metrisk) -36 °C till +260 °C