Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 104 mm ±3 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 22 mm ±1,5 mm |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 150 mm ±4 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | PTFE-trattar |
| För användning med (applikation) | Tillsats av vätskor till kärl |
| Längd (metrisk) skaft | 79 mm |