Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 79 mm ±3 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 18 mm ±1 mm |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 116 mm ±2,5 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | PTFE-trattar |
| För användning med (applikation) | Tillsats av vätskor till kärl |
| Längd (metrisk) skaft | 63 mm |