Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-tratt
Produktkod. 10232242 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
104 mm ±3 mm
158 mm ±3 mm
33 mm ±2 mm
52 mm ±2 mm
79 mm ±3 mm
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm ±0,5 mm
16 mm ±1 mm
18 mm ±1 mm
22 mm ±1,5 mm
24 mm ±2 mm
Höjd (metrisk):
116 mm ±2,5 mm
150 mm ±4 mm
200 mm ±5 mm
50 mm ±2 mm
84 mm ±2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) unitSize
10232242 33 mm ±2 mm 10 mm ±0,5 mm 50 mm ±2 mm Varje
10189951 79 mm ±3 mm 18 mm ±1 mm 116 mm ±2,5 mm Varje
10140002 104 mm ±3 mm 22 mm ±1,5 mm 150 mm ±4 mm Varje
10620463 158 mm ±3 mm 24 mm ±2 mm 200 mm ±5 mm Varje
10314032 52 mm ±2 mm 16 mm ±1 mm 84 mm ±2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10232242
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar en superslät non-stick inre yta. PTFE-tratten är kemiskt resistent och inert.
Kemiskt inert med superslät, non-stick invändig finish.
  • Tung murkonstruktion
  • Använd upp till 280 °C
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 33 mm ±2 mm
Diameter (metrisk) skaft 10 mm ±0,5 mm
Material PTFE
Höjd (metrisk) 50 mm ±2 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning PTFE-trattar
För användning med (applikation) Tillsats av vätskor till kärl
Längd (metrisk) skaft 30 mm