Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-tratt
Produktkod. 10314032 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
104 mm ± 3 mm
158 mm ± 3 mm
33 mm ± 2 mm
52 mm ± 2 mm
79 mm ± 3 mm
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm ± 0,5 mm
16 mm ± 1 mm
18 mm ± 1 mm
22 mm ± 1,5 mm
24 mm ± 2 mm
Höjd (metrisk):
116 mm ± 2,5 mm
150 mm ± 4 mm
200 mm ± 5 mm
50 mm ± 2 mm
84 mm ± 2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) unitSize
10314032 52 mm ± 2 mm 16 mm ± 1 mm 84 mm ± 2 mm -
10232242 33 mm ± 2 mm 10 mm ± 0,5 mm 50 mm ± 2 mm Varje
10189951 79 mm ± 3 mm 18 mm ± 1 mm 116 mm ± 2,5 mm Varje
10140002 104 mm ± 3 mm 22 mm ± 1,5 mm 150 mm ± 4 mm Varje
10620463 158 mm ± 3 mm 24 mm ± 2 mm 200 mm ± 5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10314032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar en superslät non-stick inre yta. PTFE-tratten är kemiskt resistent och inert.
Kemiskt inert med superlen, non-stick inre finish.
  • Tung väggkonstruktion
  • Använd upp till 280 °C
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 52 mm ± 2 mm
Diameter (metrisk) skaft 16 mm ± 1 mm
Material PTFE
Höjd (metrisk) 84 mm ± 2 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning PTFE-trattar
För användning med (applikation) Tillsats av vätskor till kärl
Längd (metrisk) skaft 52 mm