Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-tratt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
104 mm ± 3 mm
158 mm ± 3 mm
33 mm ± 2 mm
52 mm ± 2 mm
79 mm ± 3 mm
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm ± 0,5 mm
16 mm ± 1 mm
18 mm ± 1 mm
22 mm ± 1,5 mm
24 mm ± 2 mm
Höjd (metrisk):
116 mm ± 2,5 mm
150 mm ± 4 mm
200 mm ± 5 mm
50 mm ± 2 mm
84 mm ± 2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 33 mm ± 2 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 10 mm ± 0,5 mm |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 50 mm ± 2 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | PTFE-trattar |
| För användning med (applikation) | Tillsats av vätskor till kärl |
| Längd (metrisk) skaft | 30 mm |