Läs mer
VITLAB™ PTFE gastvättflaska
Produktkod. 10070651
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10070651 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10070651 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 159597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6035.00 SEK
    5206.31 SEK / Paket med 1
    Save 828.69 SEK
    13% Av
I lager
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material PTFE
Typ Gastvättflaska
Inkluderar Keps med S 40 strävtrådar och frit gjord av PTFE
Porstorlek 50μ m
Diameter (metrisk) Utsida 61 mm
För användning med (applikation) Spåranalys
Kvantitet 1 vardera