Läs mer
Cytiva Whatman™ Packning för användning med MV050 vakuumfiltreringsgrenrör
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Packning
- Material: PTFE
- För användning med (utrustning): MV050 vakuumfiltreringsgrenrör
- För användning med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi. Restanalys, fällningsanalys och kontamineringstestning (livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedels- och kosmetikindustrin)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 43 x 50 x 0.5 mm |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi. Restanalys, fällningsanalys och kontamineringstestning (livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedels- och kosmetikindustrin) |
| För användning med (utrustning) | MV050 Vakuumfiltreringsgrenrör |
| Höjd (metrisk) | 0.5 mm |
| Längd (engelska) | 1,7 tum |
| Längd (metrisk) | 43 mm |
| Modell | MV050/1/05 |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Packning |