Läs mer
Masterflex™ PTFE-packningar
Produktkod. p-8004625
Change view
Storlek (metrisk):
19,05 mm Tri-Clamp
25,4 mm Tri-Clamp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) unitSize
11959628 19,05 mm Tri-Clamp Paket med 10
11939426 25,4 mm Tri-Clamp Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11959628 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3054880
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) För farmaceutiska, högrent vatten, injicerbara, livsmedel och drycker
Kvantitet 10-pack
Storlek (metrisk) 19,05 mm Tri-Clamp
Material PTFE
Typ Packningsbeslag