Läs mer
Bohlender™ PTFE GL 2-vägs kranar
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från 0° till+ 110 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Max. tryck på 6 bar
- Vakuum lämplig
- Trevägskran med L-formad borrning och tre anslutningar med GL-gänga
- Cylindrisk kranplugg för god täthet
- Stoppventil med märke för flödesriktning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kran |
| Pluggborrning | L-formad borrning |
| Diameter (metrisk) | Borrning 6 mm |
| Beskrivning | Gänga GL 25 |
| Material | PTFE |
| Tryck | 6 bar |
| Längd (metrisk) | 78 mm |
| Temperatur (metrisk) | 0° till+ 110 °C |
| Certifikat och efterlevnad | FDA-överensstämmelse |
| För användning med (applikation) | Vätske- och gasdistribution |
| Visa mer |