Läs mer
Bohlender™ BOLA™ GL inskruvade rörkopplingar, PTFE
Produktkod. 10119551
Diameter (metrisk) Inre:
4.0 mm
5 mm
6.5 mm
6.6 mm
8 mm
12 mm
12.0 mm
18.0 mm
Trådstorlek:
14 GL x 1/8 tum. NPT
14 GL x 3/8 tum. NPT
18 GL x 1/8 tum. NPT
GL 14 x 1/4 tum. G
GL 14 x 1/4 tum. NPT
GL 14 x 1/8 tum G
GL 18 x 1/4 tum G
GL 18 x 3/8 tum. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 tum. NPT
GL 25 x 1/4 tum. NPT
GL 25 x 3/8 tum. NPT
GL 32 x 1 tum G
Produktkod. 10119551
Brand: Bohlender™ D51638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har universell kemikaliebeständighet och tål tryck upp till 10 bar.
  • Rak rörkoppling av PTFE
  • En skruvgänga (antingen NPT eller G-tråd)
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Beskrivning Inskruvad gänga: NPT 3/8 tum.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material PTFE
För användning med Insexnyckel: 19mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Trådstorlek GL 18 x 3/8 tum. NPT
Färg Vitt
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp GL inskruvad rörkoppling