Läs mer
BRAND™ Lågformade PTFE-bägare
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Arbetstemperaturintervall på− 200° till+ 260 °C
- Ytan är vidhäftningsbeständig
- Utan examen
- Med förstärkt kant och pip
- Säljs styckvis
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Opak vit |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 125 mm |
| Höjd (metrisk) Yttre | 125 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |