Beskrivning
- Arbetstemperaturintervall på− 200° till+ 260 °C
- Ytan är vidhäftningsbeständig
- Utan examen
- Med förstärkt kant och pip
- Säljs styckvis
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Opak vit |
| Diameter (metrisk) Yttre | 54 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| Höjd (metrisk) Yttre | 68 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |