Läs mer
BRAND™ Lågformade PTFE-bägare
Codice prodotto. 10588851 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) unitSize
10588851 50 mL Varje
10372711 100 mL Varje
10598851 250 mL Varje
10241031 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10588851 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 90328
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Med motståndskraft mot praktiskt taget alla kemikalier och ett brett arbetstemperaturområde är dessa bägare utmärkta för allmän laboratorieanvändning.
  • Arbetstemperaturintervall på− 200° till+ 260 °C
  • Ytan är vidhäftningsbeständig
  • Utan examen
  • Med förstärkt kant och pip
  • Säljs styckvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Opak vit
Diameter (metrisk) Yttre 43 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PTFE
Höjd (metrisk) 60 mm
Höjd (metrisk) Yttre 55 mm
Kvantitet 1 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Stil Låg form
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.