Läs mer
Kartell™ Foder för Glas Tapers
Produktkod. p-8005878
Slangstorlek:
14/23 Konstorlek
19/26 Konstorlek
24/29 Konstorlek
29/32 Konstorlek
45/40 Konstorlek
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10554851
Brand: Kartell™ 0103800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE för hög temperatur- och kemikaliebeständighet. Kartell™ Lining for Glass Tapers är speciellt utformad för att förhindra att bearbetade glasfogar binder.
  • Designad för att förhindra att bearbetade glasfogar fastnar
  • Överensstämmer med DIN 12242
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12242
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
För användning med Glasfog
För användning med (applikation) Förhindra att glasfogar binder
Förpackningsmängd 10/Pk.
Slangstorlek 14/23 Konstorlek
Produkttyp Slipad ärmfoder