Läs mer
Bohlender™ PTFE jordfogar rörkopplingar
Diameter (metrisk):
Borrning 8,5 mm
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Vakuum lämplig
- Beslag av PTFE för övergång från jordförband till metriska gängor för anslutning av hårdväggiga rör
- Med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE, stomme med ringar och räfflade grepp för öppning
- Beslagsgänga 18 x 2
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-överensstämmelse |
| Beskrivning | Beslagsgänga 18 x 2 |
| Diameter (metrisk) | Borrning 8,5 mm |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Anslutning av rör, fixeringssonder, termometrar etc. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Motståndsegenskaper | Universell kemikalieresistens |
| Slangstorlek | OD 10 mm |
| Konstorlek | NS 29/32 |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |