Läs mer
BRAND™ PTFE-jorduttag
Handla allt Brand Produkter
Trådstorlek:
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE.
- Fettfri tätning kommer inte att kontaminera provet.
- Enastående kemikaliebeständighet vid driftstemperaturer från -200 till +260 °C.
- Robust design för permanent användning.
- Med greppkrage och tätningsringar för utmärkt täthet.
- Låg läckagehastighet: Q< 1· 10-4 mbar· l· s-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Greppkrage |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Jorduttag |
| Standard konisk led nr. | NS 29/32 |
| Trådstorlek | 29/32 |