Läs mer
Heidolph™ PTFE Half-Moon impeller
Produktkod. 10344771 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Typ:
Halvmåne impeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
10344771 Halvmåne impeller Varje
1 options
Produktkod. 10344771 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5091800010
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Mått (L x B) 65 x 18 mm blad
Höjd (metrisk) kniv 3 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Hastighet 800 rpm
Typ Halvmåne impeller