Läs mer
Horst™ PTFE HBSI modell slitstark värmetejp
Produktkod. 10769442
Change view
Längd (metrisk):
0,8 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10769442 1,5 m Varje
10456371 0,8 m Varje
10436941 2 m Varje
10097161 3 m Varje
10620383 4 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10769442 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2409.75 SEK
    1650.53 SEK / Paket med 1
    Save 759.22 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 1.5 Lm
Mått (L x B x H) 1.5 Lm
Längd (metrisk) 1,5 m
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HBSI
Produkttyp Slitstark värmetejp