Läs mer
Fisherbrand™ PTFE högpresterande axelstyrning, ''B''-längd europeisk kon
Produktkod. 11873302 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konisk fog:
19/26B kon
24/29B kon
29/32B kon
34/35B kon
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 45/50
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11873302 8 mm 24/29B kon Varje
11863302 8 mm 19/26B kon Varje
11883302 10 mm 24/29B kon Varje
10009332 16 mm Konstorlek: 45/40 Varje
11843302 6 mm Konstorlek: 19/26 Varje
11567323 12 mm 29/32B kon Varje
11577323 16 mm 34/35B kon Varje
11853302 6 mm Konstorlek: 24/29 Varje
11893302 10 mm 29/32B kon Varje
11803312 10 mm Konstorlek: 45/50 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11873302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.00 SEK
    733.91 SEK / Paket med 1
    Save 50.09 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med omröraraxlar av glas och metall. Den högpresterande omrörarguiden är en kon med B-längd för Europa och inkluderar en PTFE/PEEK-tätning.
Ger en effektiv guide för skaftomrörare av glas och metall över en rad temperaturer utan att avge partiklar från tätningen, samtidigt som ett vakuum upprätthålls. Tätningen är tillverkad av en speciellt formulerad PTFE-PEEK-komposit och är permanent tryckbelastad.
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Inget avfall
  • Självsläppande skarvring
  • Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Notera: PEEK har en mycket hög nivå av kemisk resistens med viss känslighet endast för starka mineralsyror.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare i glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 24/29B kon
Typ Högpresterande axelguide