Läs mer
Fisherbrand™ PTFE högpresterande axelstyrning, ''B''-längd europeisk kon Produktkod.: 11863302
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE högpresterande axelstyrning, ''B''-längd europeisk kon
Produktkod. p-8007756 Handla allt Fisherbrand Produkter
8 mm, 19/26B kon, Varje
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konisk fog:
19/26B kon
24/29B kon
29/32B kon
34/35B kon
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 45/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11863302
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Använd med omröraraxlar av glas och metall. Den högpresterande omrörarguiden är en kon med B-längd för Europa och inkluderar en PTFE/PEEK-tätning.
Ger en effektiv guide för skaftomrörare av glas och metall över en rad temperaturer utan att avge partiklar från tätningen, samtidigt som ett vakuum upprätthålls. Tätningen är tillverkad av en speciellt formulerad PTFE-PEEK-komposit och är permanent tryckbelastad.
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Inget avfall
  • Självsläppande skarvring
  • Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Notera: PEEK har en mycket hög nivå av kemisk resistens med viss känslighet endast för starka mineralsyror.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare i glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 19/26B kon
Typ Högpresterande axelguide
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE högpresterande axelstyrning, ''B''-längd europeisk kon >