Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-slanganslutning, med silikontätning (VMQ), komplett med skruvlock PBT, böjd
Produktkod. p-7189139 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10795295
Brand: DWK Life Sciences 286230605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker anslutning av slangar.
Slangar kan säkert anslutas till laboratorieapparater med plastmunstycken som skruvas på en glasgänga med ett skruvlock med hål. Plastmunstycken av PTFE för användning med högre krav på termisk och kemisk beständighet.
  • Slangoliver möjliggör anslutning av slangar till laboratorieapparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Typ Böjd
Ledstorlek 9 mm
Standard konisk led nr GL 14