Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-slanganslutning, med silikontätning (VMQ), komplett med skruvlock PBT, rak
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Slangar kan säkert anslutas till laboratorieapparater med plastmunstycken som skruvas på en glasgänga med ett skruvlock med hål. Plastmunstycken av PTFE för användning med högre krav på termisk och kemisk beständighet.
- Slangoliver möjliggör anslutning av slangar till laboratorieapparater
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Rak |
| Ledstorlek | 9.0 mm |
| Standard konisk led nr | GL 14 |