Läs mer
Horst™ PTFE HST 42 modell Fuktsäkra värmekablar
Produktkod. 10670383
Change view
Längd (metrisk):
1,5 m
13 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10670383 1,5 m Varje
10649042 13 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10670383 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 23204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.75 SEK
    716.10 SEK / Paket med 1
    Save 328.65 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 1.5 Lm
Mått (L x B x H) 1.5 Lm
Längd (metrisk) 1,5 m
Elektriska krav 42V spänning
Modell HST 42
Längd (metrisk) nätsladd 1.5m
Produkttyp Fuktsäker värmekabel