Läs mer
Horst™ PTFE HST modell Fuktsäkra värmekablar
Längd (metrisk) nätsladd:
12 månader
6m
9 månader
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 6 Lm |
| Mått (L x B x H) | 6 Lm |
| Elektriska krav | ∼230V spänning |
| Modell | HST |
| Längd (metrisk) nätsladd | 6m |
| Produkttyp | Fuktsäker värmekabel |