Läs mer
Horst™ PTFE HST modell Fuktsäkra värmekablar
Produktkod. 11943945
Change view
Längd (metrisk) nätsladd:
6m
9 månader
12 månader
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) nätsladd Förpackningsstorlek
11943945 12 månader Varje
10532892 6m Varje
11933945 9 månader Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11943945 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.36 SEK
    1828.36 SEK / Paket med 1
    Save 1012.00 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 12 Lm
Mått (L x B x H) 12 Lm
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HST
Längd (metrisk) nätsladd 12 månader
Produkttyp Fuktsäker värmekabel