Läs mer
Horst™ PTFE HST modell Fuktsäkra värmekablar
Produktkod. p-8005789
Längd (metrisk) nätsladd:
12 månader
6m
9 månader
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11943945
Brand: Horst™ 20805
Bara null kvar
Specifikationer
Mått (L x B) 12 Lm
Mått (L x B x H) 12 Lm
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HST
Längd (metrisk) nätsladd 12 månader
Produkttyp Fuktsäker värmekabel