Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 51mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 47mm |
| För användning med (applikation) | Lagring och transport av farliga kemikalier |
| Inkluderar | Stängning |
| Höjd (metrisk) med stängning | 49mm |
| Material | PTFE |
| Max. Temperatur (metrisk) | 280 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till+ 280 °C |
| Visa mer |