Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-behållare
Produktkod. 10313502 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10313502 15 mL Varje
10323502 30 mL Varje
10140342 60 mL Varje
10291952 120 mL -
10199901 240 mL Varje
10724143 360 mL Varje
10393882 480 mL Varje
10363602 1000 mL Varje
10660473 2200 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Catalog No. 10313502
Beräknad leverans: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isostatiskt gjuten av ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE-behållare innehåller tjockväggskonstruktion.
  • Slät invändig finish
  • Innehåller crew cap
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) yttre hals 28mm
Diameter (metrisk) Innerhals 26mm
För användning med (applikation) Lagring och transport av farliga kemikalier
Inkluderar Stängning
Höjd (metrisk) med stängning 39mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 5 mm
Genomskinlighet Nej
Vikt (metrisk) 38 g
Examen Nej
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 37 mm
Produkttyp Förvaringsbehållare
Stängningsstorlek 36 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.