Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-behållare
Produktkod. 10724143 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10724143 360 mL Varje
10313502 15 mL Varje
10323502 30 mL Varje
10140342 60 mL Varje
10291952 120 mL -
10199901 240 mL Varje
10393882 480 mL Varje
10363602 1000 mL Varje
10660473 2200 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10724143
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isostatiskt gjuten av ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE-behållare innehåller tjockväggskonstruktion.
  • Slät invändig finish
  • Innehåller crew cap
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 360 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) yttre hals 76mm
Diameter (metrisk) Innerhals 73mm
För användning med (applikation) Lagring och transport av farliga kemikalier
Inkluderar Stängning
Höjd (metrisk) med stängning 98mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 13 mm
Genomskinlighet Nej
Vikt (metrisk) 290 g
Examen Nej
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 97 mm
Stängningsstorlek 90 mm
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 12 oz.
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Produkttyp Förvaringsbehållare