Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-behållare
Produktkod. p-8007757 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10313502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isostatiskt gjuten av ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE-behållare innehåller tjockväggskonstruktion.
  • Slät invändig finish
  • Innehåller crew cap
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) yttre hals 28mm
Diameter (metrisk) Innerhals 26mm
För användning med (applikation) Lagring och transport av farliga kemikalier
Inkluderar Stängning
Höjd (metrisk) med stängning 39mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 5 mm
Genomskinlighet Nej
Vikt (metrisk) 38 g
Examen Nej
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 37 mm
Produkttyp Förvaringsbehållare
Stängningsstorlek 36 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Skruvlock