Läs mer
Quickfit™ PTFE fogklämmor med koniska skarvar
Produktkod. 12069062
Storlek:
10/19
12/21
19/26
24/29
34/35
40/38
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12069062
Brand: Quickfit GC24
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket resistent mot kemiska angrepp
  • Används för att hålla glas med Quickfit™ koniska fogar
  • Tillverkad av PTFE med inkapslad stålfjäder för att ge ett stadigt grepp
  • Klämmor är numrerade med fogstorlek för enkel identifiering
  • Kan användas vid temperaturer upp till 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Typ Ledklämma
Material PTFE
Inkluderar Inkapslad stålfjäder
För användning med (utrustning) Koniska leder
Storlek 24/29
Temperaturbeständig (metrisk). 250 °C