Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-nyckel med gänga, med tredelad hållaranordning
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Engångs PTFE ventilpluggar i kombination med den polerade DURAN™ engångsventil representerar ett fettfritt alternativ. Den 3-delade kransäkringen ingår redan i leveransen.
- Tillverkad av PTFE med gänga och 3-delad ventillåsanordning
- För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar
- Fettfritt arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Stängningsstorlek | 18,8 NS |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| För användning med (applikation) | För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar |