Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-nyckel med gänga, med tredelad hållaranordning
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Engångs PTFE ventilpluggar i kombination med den polerade DURAN™ engångsventil representerar ett fettfritt alternativ. Den 3-delade kransäkringen ingår redan i leveransen.
- Tillverkad av PTFE med gänga och 3-delad ventillåsanordning
- För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar
- Fettfritt arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Stängningsstorlek | 12,5 NS |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| För användning med (applikation) | För användning med polerad DURAN™ enkelriktade kranar |