Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE-nycklar
Diameter (metrisk):
2,5 mm
4 mm
Passar slang-ID:
14,5
18,8
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Krannyckel |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Passar slang-ID | 18,8 |