Läs mer
Bohlender™ PTFE L-formad borrning 3-vägs kran
Produktkod. 10155161
Change view
Trådstorlek:
GL18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
10155161 GL18 Varje
1 options
Produktkod. 10155161 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer E68618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5062.88 SEK
    1488.16 SEK / Paket med 1
    Save 3574.72 SEK
    70% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använd dessa kranar för att distribuera vätskor eller gaser. Bohlender™ PTFE L-formade 3-vägskranar har en cylindrisk avstängningsplugg för god täthet och en stoppventil med ett märke som noterar flödesriktningen.
  • Snabb och enkel bortkoppling av flöde
  • Lämplig för tryck upp till max. 6 bar eller för vakuum
  • Universell kemikalieresistens
  • Flödande produkt utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Material PTFE
Total längd (metrisk) 74 mm
För användning med (applikation) För distribution av vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Trådstorlek GL18
Bredd (metrisk) 57 mm
Form L
Höjd (metrisk) 57 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttyp Trevägskran