Läs mer
Fisherbrand™ Slevar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Produkttyp | Slev |
| För användning med (applikation) | Provtagning och hällning av vätskor |
| Mått (L x B) | 194 x 24 x 34 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 150 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | -200 °C till +280 °C |
| Material | PTFE |