Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE-fodrade slutna lock
Description
Thermo Scientific™ PTFE-fodrade stängda lock är ersättningslock för Thermo Scientific miljöprovflaskor, burkar, kannor och flaskor av glas. Samma högkvalitativa PTFE-fodrade lock som används på våra Thermo Scientific miljöprovbehållare av glas. PTFE-fodret är fäst vid locket så att det inte faller ut eller lossnar från locket.
- Vit stängt topplock av polypropen med limmad PTFE-foder
- 24-414 lock har en PTFE-klädd silikonfoder för extra kudde och en extra säker tätning när den används med flaskor och VOA-flaskor
Innehåller:
Keps med limmad foder
Kompatibel med:
För användning med Thermo Scientific miljöprovflaskor, burkar, kannor och flaskor av glas.
Specifications
Specifications
| Certifieringsparametrar | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Stängt topplock |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 24 |
| Nivå | Obearbetad |
| Liner material | PTFE |
| Halsfinish | 89-400 |
| Form | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem. |
| Show More |