Specifikationer
| Uttag (metrisk) | 0,15 mm till 0,25 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Utsida | Hål: 15 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Vävnadsslipningskärl |
| För användning med (applikation) | Homogenisering |
| För användning med (utrustning) | Kolvar |
| Storlek | Höjd: 150mm |