Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, enkelsidigt tvärhuvud
Produktkod. 10600453 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10600453
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med rörliknande behållare men ändå mycket effektiv som allmänna omrörare. De PTFE-belagda magnetomrörarna inkluderar ett tvärhuvud på ena sidan av omröraren.
  • Stabil, generell magnetomrörare
  • Designad för användning med rörliknande behållare men ändå mycket effektiv som allmänna omrörare
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 17mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Kvantitet 2/Pk.