Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, enkelsidigt tvärhuvud
Produktkod. 11537822 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11537822
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för användning med rörliknande behållare men ändå mycket effektiv som allmänna omrörare. De PTFE-belagda magnetomrörarna inkluderar ett tvärhuvud på ena sidan av omröraren.
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
  • Autoclavable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Färg White
Beskrivning PTFE encapsulated Alnico V magnet core
För användning med (utrustning) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Höjd (metrisk) 12mm
Diameter (metrisk) 14 mm
Kvantitet 5/Pk.