Läs mer
Fisherbrand™ Magnetiska omrörarstänger av PTFE med pivotring
Produktkod. 16255811 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
8 mm
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
16255811 8 mm 50 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 16255811
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i behållare med botten som är lätt böjd eller ojämn.
  • Används i behållare med botten som är lätt böjd eller ojämn
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Behållare och kärl / Varmplattor omrörare
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 1/Pk.
Form Cylinder