Läs mer
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever
Produktkod. 10018310 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10018310 150 mm Varje
10578401 250 mm Varje
10759011 350 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10018310 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 137700
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-10-2026
Tillverkad av PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever har en magnetisk kärna som är helt förseglad för att förhindra leeching.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Magnetisk kärna är helt förseglad för att förhindra leeching.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Magnetisk kärna är helt förseglad för att förhindra leeching.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Material PTFE
Kvantitet 1