Läs mer
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE.
- Magnetisk kärna är helt förseglad för att förhindra leeching.
- Tillverkad av PTFE.
- Magnetisk kärna är helt förseglad för att förhindra leeching.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 |